Tlačiť
Ethyl dibromofluoroacetate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L16491.06 L16491.14
L16491.06EA 83.03 EUR
L16491.06 L16491.14
Ethyl dibromofluoroacetate ≥97%
Ethyl dibromofluoroacetate
Purity: 97% CAS No.: 565-53-7 Molecular Formula: Br2C4FH5O2 Formula Weight: 263.89 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4635 Boiling Point: 82°/33mm Beilstein Reference: 1762048 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00042068
Vzorec: C₄H₅Br₂FO₂
Teplota varu: 82 °C (33 mmHg)
Hustota: 1,894
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042068
Číslo CAS: 565-53-7
ADR: 8,III