Tlačiť
Lanthanum triacetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Lanthanum(III) acetate hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
306339-100G 306339-500G
SIAL306339-100GEA 198.96 EUR
SIAL306339-100G SIAL306339-500G
Lanthanum triacetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Lanthanum triacetate hydrate
Vzorec: C₆H₉LaO₆·H₂O
Číslo MDL: MFCD00150118
Číslo CAS: 100587-90-4
EINECS: 213-034-8