Tlačiť
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ca. 94% balance TPPO
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (Carbethoxyethylidene)triphenylphosphorane, Ethyl 2-(triphenylphosphoranylidene)propanoate
146080050 146080250
ACRO146080050EA 53.35 EUR
ACRO146080050 ACRO146080250
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ca. 94% balance TPPO
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane
Vzorec: C₂₃H₂₃O₂P
Teplota tavenia: 157…159 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00009160
Číslo CAS: 5717-37-3
EINECS: 227-215-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ca. 94 %
GC ≥96.0 %