Tlačiť
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, ((1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)oxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate(V), BOP reagent, Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate
209800010 209800050 209800250
ACRO209800010EA 42.06 EUR
ACRO209800010 ACRO209800050 ACRO209800250
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) 98+%
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Vzorec: C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂
Mw: 442.28 g/mol
Teplota tavenia: 136…140 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011948
Číslo CAS: 56602-33-6
EINECS: 260-279-1
OSN: 1325
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥98.0 %