Tlačiť
L(-)-Bornyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B55203-100G B55203-5G
SIALB55203-100GEA 82.11 EUR
SIALB55203-100G SIALB55203-5G
L(-)-Bornyl acetate, Sigma-Aldrich®
L(-)-Bornyl acetate
Vzorec: C₁₂H₂₀O₂
Mw: 196.29 g/mol
Číslo MDL: MFCD00867808
Číslo CAS: 5655-61-8
EINECS: 227-101-4