Tlačiť
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
379360100 379360250
ACRO379360100EA 120.34 EUR
ACRO379360100 ACRO379360250
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde 98%
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
Teplota tavenia: 48…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06408022
Číslo CAS: 22934-51-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %