Tlačiť
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Sodium 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonate, DHBS
A10732.09 A10732.18 A10732.30
A10732.09EA 70.6 EUR
A10732.09 A10732.18 A10732.30
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt ≥99%
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Purity: 99% CAS No.: 54970-72-8 Molecular Formula: C6H3Cl2NaO4S Formula Weight: 265.05 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3640643
Vzorec: C₆H₃Cl₂NaO₄S
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009798
Číslo CAS: 54970-72-8
EINECS: 259-416-8