Tlačiť
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-3-methyl-1-phenylpyrazole, 3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
541001-25G 541001-5G
SIAL541001-25GEA 169.27 EUR
SIAL541001-25G SIAL541001-5G
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃
Číslo MDL: MFCD00020727
Číslo CAS: 1131-18-6
EINECS: 214-463-3