Tlačiť
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
A15754.03 A15754.06
A15754.03EA 29.08 EUR
A15754.03 A15754.06
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole 97%
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 10199-50-5 Molecular Formula: C10H11N3 Formula Weight: 173.22 Odour: Odourless Melting Point: 124-130° Beilstein Reference: 743807 MDL No.: MFCD00067874
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃
Teplota tavenia: 124…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067874
Číslo CAS: 10199-50-5