Tlačiť
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18305.06 A18305.14
A18305.06EA 238.27 EUR
A18305.06 A18305.14
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate ≥98%
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate
Purity: 98% CAS No.: 52186-89-7 Molecular Formula: C24H24BF4O2P Formula Weight: 462.23 Melting Point: 173-179° Beilstein Reference: 4650673
Vzorec: C₂₄H₂₄BF₄O₂P
Teplota tavenia: 173…179 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051879
Číslo CAS: 52186-89-7