Tlačiť
Diethyl aminomalonate hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Diethyl 2-aminomalonate hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
D87589-100G D87589-10G D87589-25G
SIALD87589-100GEA 252.31 EUR
SIALD87589-100G SIALD87589-10G SIALD87589-25G
Diethyl aminomalonate hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Diethyl aminomalonate hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₄ClNO₄
Číslo MDL: MFCD00012510
Číslo CAS: 13433-00-6
EINECS: 236-556-8