Tlačiť
Diethyl aminomalonate hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Diethyl 2-aminomalonate hydrochloride
114040250 114041000
ACRO114040250EA 75.01 EUR
ACRO114040250 ACRO114041000
Diethyl aminomalonate hydrochloride 98%
Diethyl aminomalonate hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₄ClNO₄
Teplota tavenia: 166 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012510
Číslo CAS: 13433-00-6
EINECS: 236-556-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Oxalate (C2O4) (limit about 0.1%) passes test
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %