Tlačiť
Ethyl isocyanatoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
238627-10G 238627-50G 238627-5G
SIAL238627-10GEA 218.21 EUR
SIAL238627-10G SIAL238627-50G SIAL238627-5G
Ethyl isocyanatoacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl isocyanatoacetate
Vzorec: C₅H₇NO₃
Číslo MDL: MFCD00002040
Číslo CAS: 2949-22-6
EINECS: 220-967-4
OSN: 2206
ADR: 6.1,II