Tlačiť
Ethyl isocyanatoacetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L10609.06 L10609.14 L10609.03
L10609.06EA 84.64 EUR
L10609.06 L10609.14 L10609.03
Ethyl isocyanatoacetate ≥98%
Ethyl isocyanatoacetate
Purity: 98% CAS No.: 2949-22-6 Molecular Formula: C5H7NO3 Formula Weight: 129.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.4240 Odour: Pungent Boiling Point: 66-68°/11mm Beilstein Reference: 970503 MDL No.: MFCD00002040
Vzorec: C₅H₇NO₃
Teplota varu: 66…68 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,151
Teplota vzplanutia: 72 °C (161 °F)
Číslo MDL: MFCD00002040
Číslo CAS: 2949-22-6
EINECS: 220-967-4
OSN: 2206
ADR: 6.1,II