Tlačiť
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Amino-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
H32830.03 H32830.06
H32830.03EA 98.28 EUR
H32830.03 H32830.06
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine 97%
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Purity: 97% CAS No.: 72411-52-0 Molecular Formula: C9H8FN3 Formula Weight: 177.18 Melting Point: 122-125° MDL No.: MFCD01023677
Vzorec: C₉H₈FN₃
Teplota tavenia: 122…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01023677
Číslo CAS: 72411-52-0