L(+)-Lyxose ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B21583.03
B21583.06
B21583.03EA
122.74
EUR
B21583.03
B21583.06
L(+)-Lyxose ≥99%
L(+)-Lyxose
Purity: 99%
CAS No.: 1949-78-6
Molecular Formula: C5H10O5
Formula Weight: 150.13
Melting Point: 108-112°
MDL No.: MFCD00064111
Vzorec:
C₅H₁₀O₅ Teplota tavenia: 108…112 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064111 Číslo CAS: 1949-78-6 EINECS: 217-763-2 |