α-D(+)-Talose 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B21226.02
B21226.77
B21226.02EA
614.12
EUR
B21226.02
B21226.77
α-D(+)-Talose 97%
α-D(+)-Talose
Purity: 97%
CAS No.: 2595-98-4
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 133-135°
MDL No.: MFCD00064906
Vzorec:
C₆H₁₂O₆ Teplota tavenia: 133…135 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064906 Číslo CAS: 2595-98-4 EINECS: 219-996-5 |