Tlačiť
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride 80% ≥80%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
404861-100ML 404861-500ML
SIAL404861-100MLEA 69.39 EUR
SIAL404861-100ML SIAL404861-500ML
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride 80% ≥80%, Sigma-Aldrich®
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
Vzorec: C₄H₁₂ClO₄P
Číslo MDL: MFCD00031687
Číslo CAS: 124-64-1
EINECS: 204-707-7
OSN: 2810
ADR: 6.1,III