(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
H27101.14
H27101.06
H27101.14EA
140.79
EUR
H27101.14
H27101.06
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride ≥98%
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 3022-15-9
Molecular Formula: C5H10N2O2.2HCl
Formula Weight: 203.07
Melting Point: 270-273°
MDL No.: MFCD00044803
Vzorec:
C₅H₁₂Cl₂N₂O₂ Teplota tavenia: 270…273 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00044803 Číslo CAS: 3022-15-9 |