Tlačiť
Brefeldin A ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (1R,2E,6S,10E,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxy-6-methyl-6,7,8,9,12,13,14,14a-octahydro-1H-cyclopenta[f][1]oxacyclotridecin-4(11aH)-one, Brefeldin A, natural
J62340.MB J62340.MF
J62340.MBEA 469.72 EUR
J62340.MB J62340.MF
Brefeldin A ≥99%
Brefeldin A
Vzorec: C₁₆H₂₄O₄
Teplota tavenia: 201…205 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00083258
Číslo CAS: 20350-15-6
Merck Index: 14,1369