Tlačiť
Brefeldin A (natural)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (1R,2E,6S,10E,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxy-6-methyl-6,7,8,9,12,13,14,14a-octahydro-1H-cyclopenta[f][1]oxacyclotridecin-4(11aH)-one, Brefeldin A, natural
297140250 297140050
ACRO297140250EA 631.37 EUR
ACRO297140250 ACRO297140050
Brefeldin A (natural)
Brefeldin A
Vzorec: C₁₆H₂₄O₄
Teplota tavenia: 201…205 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12913297
Číslo CAS: 20350-15-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 201 to 205 °C
HPLC ≥98.0 %