Tlačiť
EPPS, 0,2 M buffer solutions
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J61476.AE J61476.AK J61296.AE J61296.AK
J61476.AEEA 110.71 EUR
J61476.AE J61476.AK J61296.AE J61296.AK
EPPS, 0,2 M buffer solutions
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 16052-06-5
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00006160