Tlačiť
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: PyBOP, ((1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)oxy)tri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V), 1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
377848-1G 377848-5G
SIAL377848-1GEA 36.37 EUR
SIAL377848-1G SIAL377848-5G
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP), Sigma-Aldrich®
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Vzorec: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
Mw: 520.4 g/mol
Číslo MDL: MFCD00077411
Číslo CAS: 128625-52-5