Tlačiť
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: PyBOP, ((1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)oxy)tri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V), 1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
12805-1G-F 12805-25G-F 12805-5G-F
SIAL12805-1G-FEA 58.08 EUR
SIAL12805-1G-F SIAL12805-25G-F SIAL12805-5G-F
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP), Sigma-Aldrich®
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Vzorec: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
Mw: 520.4 g/mol
Číslo MDL: MFCD00077411
Číslo CAS: 128625-52-5