Tlačiť
Arachidonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (5Z,8Z,11Z,14Z)-Icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid
A3611-100MG A3611-1G
SIALA3611-100MGEA 218.61 EUR
SIALA3611-100MG SIALA3611-1G
Arachidonic acid, Sigma-Aldrich®
Arachidonic acid
Vzorec: C₂₀H₃₂O₂
Číslo MDL: MFCD00004417
Číslo CAS: 506-32-1
EINECS: 208-033-4