Tlačiť
Methyl arachidonate
Dodávateľ: Cayman Chemical
90014-100 90014-25 90014-50
CAYM90014-100EA 210.19 EUR
CAYM90014-100 CAYM90014-25 CAYM90014-50
Methyl arachidonate
Methyl arachidonate
Vzorec: C₂₁H₃₄O₂
Číslo MDL: MFCD00016775
Číslo CAS: 2566-89-4
EINECS: 219-900-1