Tlačiť
Estradiol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
E2758-1G E2758-250MG E2758-5G
SIALE2758-1GEA 145.61 EUR
SIALE2758-1G SIALE2758-250MG SIALE2758-5G
Estradiol, Sigma-Aldrich®
Estradiol
Vzorec: C₁₈H₂₄O₂
Číslo MDL: MFCD00003693
Číslo CAS: 50-28-2
EINECS: 200-023-8