Tlačiť
Estradiol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
E1024-100G E1024-1G E1024-25G
SIALE1024-100GEA 0 EUR
SIALE1024-100G SIALE1024-1G SIALE1024-25G
Estradiol, Sigma-Aldrich®
Estradiol
Vzorec: C₁₈H₂₄O₂
Číslo MDL: MFCD00003693
Číslo CAS: 50-28-2
EINECS: 200-023-8