Tlačiť
Estradiol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
E8875-1G E8875-100G E8875-250MG E8875-25G E8875-5G
SIALE8875-1GEA 139.59 EUR
SIALE8875-1G SIALE8875-100G SIALE8875-250MG SIALE8875-25G SIALE8875-5G
Estradiol, Sigma-Aldrich®
Estradiol
Vzorec: C₁₈H₂₄O₂
Číslo MDL: MFCD00003693
Číslo CAS: 50-28-2
EINECS: 200-023-8