Tlačiť
Estradiol
Dodávateľ: Cayman Chemical
10006315-500 10006315-1 10006315-5 10006315-10
CAYM10006315-500EA 33.21 EUR
CAYM10006315-500 CAYM10006315-1 CAYM10006315-5 CAYM10006315-10
Estradiol
Estradiol
Vzorec: C₁₈H₂₄O₂
Číslo MDL: MFCD00003693
Číslo CAS: 50-28-2
EINECS: 200-023-8