Tlačiť
2-Methoxyestradiol
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: (8R,9S,13S,14S,17S)-2-Methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
13021-5 13021-10 13021-25 13021-50
CAYM13021-5EA 51.67 EUR
CAYM13021-5 CAYM13021-10 CAYM13021-25 CAYM13021-50
2-Methoxyestradiol
2-Methoxyestradiol
Vzorec: C₁₉H₂₆O₃
Mw: 302.408 g/mol
Číslo MDL: MFCD00010489
Číslo CAS: 362-07-2