Tlačiť
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (R)-(-)-N-Boc-3-pyrrolidinol, tert-butyl (3R)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-hydroxypyrrolidine
H27590.03 H27590.06
H27590.03EA 96.94 EUR
H27590.03 H27590.06
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥98%
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Purity: 98% CAS No.: 109431-87-0 Molecular Formula: C9H17NO3 Formula Weight: 187.24 Melting Point: 62-65° MDL No.: MFCD01317838
Vzorec: C₉H₁₇NO₃
Mw: 187.24 g/mol
Teplota tavenia: 62…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01317838
Číslo CAS: 109431-87-0