Tlačiť
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L19696.03 L19696.06
L19696.03EA 65.38 EUR
L19696.03 L19696.06
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
Purity: 98% CAS No.: 147081-44-5 Molecular Formula: C9H18N2O2 Formula Weight: 186.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.4715 Boiling Point: 115°/4mm Beilstein Reference: 8312125 Optical Rotation: -3° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD03419271
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Teplota varu: 115 °C (4 mmHg)
Hustota: 1,020
Číslo MDL: MFCD03419271
Číslo CAS: 147081-44-5
ADR: 8,III