Tlačiť
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl)triphenylphosphonium bromide
L04909.06 L04909.14
L04909.06EA 42.12 EUR
L04909.06 L04909.14
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥98%
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 69891-92-5 Molecular Formula: C24H26BrO2P Formula Weight: 457.36 Melting Point: 183-195° Beilstein Reference: 4117571
Vzorec: C₂₄H₂₆BrO₂P
Teplota tavenia: 183…195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012000
Číslo CAS: 69891-92-5
EINECS: 274-189-5