Tlačiť
Dodecacarbonyltriruthenium, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Triruthenium dodecacarbonyl, Ruthenium carbonyl
M-Clarity™ quality level = MQ100
245011-1G 245011-5G
SIAL245011-1GEA 253.55 EUR
SIAL245011-1G SIAL245011-5G
Dodecacarbonyltriruthenium, Sigma-Aldrich®
Dodecacarbonyltriruthenium
Vzorec: C₁₂O₁₂Ru₃
Mw: 639.33 g/mol
Číslo MDL: MFCD00011209
Číslo CAS: 15243-33-1
EINECS: 239-287-4
OSN: 3281
ADR: 6.1 I