Tlačiť
Dodecacarbonyltriruthenium 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Triruthenium dodecacarbonyl, Ruthenium carbonyl
224000010 224000050
ACRO224000010EA 241.54 EUR
ACRO224000010 ACRO224000050
Dodecacarbonyltriruthenium 99%
Dodecacarbonyltriruthenium
Vzorec: C₁₂O₁₂Ru₃
Mw: 639.33 g/mol
Teplota tavenia: 150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011209
Číslo CAS: 15243-33-1
EINECS: 239-287-4
ADR: 6.1 I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange Crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥98.5 %