Tlačiť
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 2 M in THF, AcroSeal®, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
277851000 277858000
277851000.EA 143.4 EUR
277851000. 277858000.
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 2 M in THF, AcroSeal®, pure
Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Vzorec: C₆H₁₈NNaSi₂
Mw: 183.38
Teplota vzplanutia: –21 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009835
Číslo CAS: 1070-89-9
EINECS: 213-983-8
OSN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear orange to brown Solution
Titration with HClO4 38 to 42 %