Tlačiť
Oxid zinečnatý ≥99.0%, powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Varování
4358-05EA 394.71 EUR
4358-05 4358-01 4358-R
Oxid zinečnatý ≥99.0%, powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Zinc oxide
Vzorec: ZnO
Teplota tavenia: 1975 °C
Hustota: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011300
Číslo CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
OSN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.01%
ACS - Assay (ZnO) ≥99.0 %
ACS - Insoluble in Dilute H₂SO₄ ≤0.01 %
ACS - Alkalinity Passes Test
ACS - Nitrate (NO₃) ≤0.003 %
ACS - Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.005 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Lead (Pb) ≤0.005 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.05 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤5.0 ppm