Tlačiť
2-Propanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
8235.2500EA 245.09 EUR
8235.2500 8235.1000
2-Propanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
2-Propanol
Vzorec: (CH₃)₂CHOH
Teplota varu: 82 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –89 °C
Hustota: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011674
Číslo CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
OSN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) (corrected for water) min. 99.5 %
Carbonyl Compounds (max. 0.002% Propionaldehyde and max. 0.002% Acetone) passes test
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 5 ppm
Solubility in Water passes test
Titrable Acid or Base (meq/g) max. 0.0001
Water (H2O) max. 0.05 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 210 nm max. 1.00
at 220 nm max. 0.40
at 230 nm max. 0.20
at 245 nm max. 0.08
at 260 nm max. 0.04
at 275 nm max. 0.03
at 300 nm max. 0.02
at 330-400 nm max. 0.01