Draslík ≥99.95% (metals basis), solid
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Breakseal ampoule
45842.03
45842.06
45842.03EA
228.64
EUR
45842.03
45842.06
Draslík ≥99.95% (metals basis), solid
Draslík
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-09-7
Physical Form: Sealed in breakseal ampoules
Odour: Odourless
UN No.: 2257
MDL No.: MFCD00133776
Vzorec:
K Teplota varu: 760 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 63 °C Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00133776 Číslo CAS: 7440-09-7 EINECS: 231-119-8 OSN: 2257 ADR: 4.3,I Merck Index: 12,07763 |