Tlačiť
Boron trichloride 1 M in dichloromethane stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H32751.AE H32751.AP
H32751.AEEA 119.13 EUR
H32751.AE H32751.AP
Boron trichloride 1 M in dichloromethane stabilised
Boron trichloride
CAS No.: 10294-34-5 Molecular Formula: BCl3 Formula Weight: 117.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C UN No.: 2927 MDL No.: MFCD00011313
Vzorec: BCl₃
Hustota: 1,326
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011313
Číslo CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
OSN: 2927
ADR: 6.1,II