Tlačiť
MOPS
Dodávateľ: G Bioscienes
RC-073 RC-072
RC-073EA 453.67 EUR
RC-073 RC-072
MOPS
MOPS
Vzorec: C₇H₁₅NO₄S
Teplota tavenia: > 250 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006183
Číslo CAS: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288