Tlačiť
3-Amino-2-cyclohexen-1-one, (max. 5% H₂O) 98% (dry weight)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11474.06 A11474.14
A11474.06EA 30.73 EUR
A11474.06 A11474.14
3-Amino-2-cyclohexen-1-one, (max. 5% H₂O) 98% (dry weight)
3-Amino-2-cyclohexen-1-one
Purity: 98% CAS No.: 5220-49-5 Molecular Formula: C6H9NO Formula Weight: 111.15 Melting Point: 128-133°(dried) Beilstein Reference: 471354
Vzorec: C₆H₉NO
Teplota varu: 211 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 128…133 °C (anhydr.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013783
Číslo CAS: 5220-49-5
EINECS: 226-014-9