Tlačiť
Perchloric acid, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
9656-00EA 202.97 EUR
9656-00 9656-33
Perchloric acid, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Perchloric acid
Vzorec: HClO₄
Teplota varu: 39 °C (75 hPa)
Teplota tavenia: –101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011325
Číslo CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
OSN: 1873
ADR: 5.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 60.0 - 62.0 %
ACS - Assay (HClO₄) 60.0 - 62.0 %
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Ignition ≤0.003 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Nitrogen Compounds (as N) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.001 %
ACS - Silicate and Phosphate (as SiO₂) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤1 ppm