Tlačiť
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
M-Clarity™ quality level = MQ200
245585-100ML 245585-800ML
SIAL245585-100MLEA 142.6 EUR
SIAL245585-100ML SIAL245585-800ML
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Vzorec: C₆H₁₈NNaSi₂
Mw: 183.38
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009835
Číslo CAS: 1070-89-9
EINECS: 213-983-8
OSN: 2924
ADR: 3 II