Chlorid amonný, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
|
Varování
|
Synonymá:
Ammonium muriate, Salmiac
0038.0500EA
52.87
EUR
0038.0500
0038.1000
Chlorid amonný, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Chlorid amonný
Vzorec:
NH₄Cl Mw: 53.49 Teplota tavenia: 335 Hustota: 1.5256 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011420 Číslo CAS: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 Merck Index: 13,00510 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Specifications. Meets Reagent Specificatons for testing USP/NF monographs. | |
Assay (argentometric titrn.) | min. 99.5 % |
Calcium (Ca) | max. 0.001 % |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 4.5 - 5.5 |
Residue after Ignition | max. 0.01 % |
Sulfate (SO4) | max. 0.002 % |
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) | max. 2 |
Trace Impurities (in ppm)Magnesium (Mg) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm)Phosphate (PO4) | max. 2 |