Tlačiť
4'-Chloro-3'-methylacetophenone ≥75% remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L06011.06 L06011.14
L06011.06EA 70.2 EUR
L06011.06 L06011.14
4'-Chloro-3'-methylacetophenone ≥75% remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone, tech.
4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Purity: 75% CAS No.: 37074-39-8 Molecular Formula: C9H9ClO Formula Weight: 168.62 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 104-105°/0.4mm MDL No.: MFCD00045172
Vzorec: C₉H₉ClO
Teplota varu: 104…105 °C (0,4 mmHg)
Hustota: 1,15
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045172
Číslo CAS: 37074-39-8