Tlačiť
2,3-Dichloromaleic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D65003-100G D65003-25G D65003-5G
SIALD65003-100GEA 1388.29 EUR
SIALD65003-100G SIALD65003-25G SIALD65003-5G
2,3-Dichloromaleic anhydride, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichloromaleic anhydride
Vzorec: C₄Cl₂O₃
Číslo MDL: MFCD00005520
Číslo CAS: 1122-17-4
EINECS: 214-343-0