Tlačiť
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Pyridin-4-yl)benzaldehyde
H55462.03 H55462.06
H55462.03EA 172.08 EUR
H55462.03 H55462.06
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 99163-12-9 Molecular Formula: C12H9NO Formula Weight: 183.21 Melting Point: 85-89° MDL No.: MFCD02684110
Vzorec: C₁₂H₉NO
Teplota tavenia: 85…89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02684110
Číslo CAS: 99163-12-9