Cobalt(II) isopropoxide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Ampuled under argon
42810.03
42810.06
42810.03EA
124.17
EUR
42810.03
42810.06
Cobalt(II) isopropoxide
Cobalt(II) isopropoxide
CAS No.: 60406-95-3
Molecular Formula: Co[OCH(CH3)2]2
Formula Weight: 178.11
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00799075
Vzorec:
C₆H₁₄CoO₂ Mw: 178.11 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00799075 Číslo CAS: 60406-95-3 OSN: 3181 ADR: 4.1 III |