Tlačiť
Cobalt(II) isopropoxide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Ampuled under argon
42810.03 42810.06
42810.03EA 124.17 EUR
42810.03 42810.06
Cobalt(II) isopropoxide
Cobalt(II) isopropoxide
CAS No.: 60406-95-3 Molecular Formula: Co[OCH(CH3)2]2 Formula Weight: 178.11 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00799075
Vzorec: C₆H₁₄CoO₂
Mw: 178.11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00799075
Číslo CAS: 60406-95-3
OSN: 3181
ADR: 4.1 III